2-Fluoroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0032-25G F0032-500G F0032-100G
TCIAF0032-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0032-25G TCIAF0032-500G TCIAF0032-100G
2-Fluoroaniline ≥99.0% (par GC)
2-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007642
Numéro CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4faf2f8e350c0b8b5d2bff52ba64a5276d6ef9ef&vid=7af8da641e09a4cfdb8216257c9262488581ad8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité