3,4,5-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2355-1G T2355-5G
TCIAT2355-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT2355-1G TCIAT2355-5G
3,4,5-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083522
Numéro CAS: 163733-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f093dd18a64e81bc646d17ba5ce5378a00109982&vid=9c378d05f33d85825afcd70f200a3027acfaaf0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité