L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3,4-Difluoroaniline 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
D1809-25G D1809-100G
TCIAD1809-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD1809-25G TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroaniline 98,0 GC, T
3,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Point d'ébullition: 205
Point de fusion: 22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007761
Numéro CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&vid=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité