3-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0101-25G F0101-250G
TCIAF0101-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAF0101-25G TCIAF0101-250G
3-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007758
Numéro CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d76b9b439ce4b7daee4728a7e208845fffff921&vid=e1596f022d51253222991d07e19eb2a69523d6d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité