Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAF0033-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAF0033-25ML
4-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoroaniline


Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point de fusion: –1 °C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00007829
Numéro CAS: 371-40-4
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/76/28968676.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité