2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
P0922-10G P0922-25G P0922-5G
TCIAP0922-10GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP0922-10G TCIAP0922-25G TCIAP0922-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: 36…37 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007643
Numéro CAS: 771-60-8
EINECS: 212-234-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf33fb928a1daef81ef0c541918a266e62d37acd&vid=9a9b518e547f75b0a32a70c66d4b1b16ff66313a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité