Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-5-nitroaniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAF0267-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF0267-25G
2-Fluoro-5-nitroaniline ≥99.0% (par GC)
2-Fluoro-5-nitroaniline


Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Numéro MDL: MFCD00007652
Numéro CAS: 369-36-8
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/66/28968866.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité