4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0380-25G F0380-5G
TCIAF0380-25GEA 162 EUR InStock
TCIAF0380-25G TCIAF0380-5G
4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007830
Numéro CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e427ae27e6b33d5c9ad7efecf5ec18b683799c6&vid=cd96268901b3894395ea5b10fe4fb85b516c9675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité