4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0168-10G F0168-25G
TCIAF0168-10GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0168-10G TCIAF0168-25G
4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Point de fusion: 96…98 °C
Densité: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007833
Numéro CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bec1d4aadd2f52a5caa7f99c658f930ab2aaa59&vid=e692d350300f0ad292d6fab1c9cc2563b47a41bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité