1-Fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F0104-25G F0104-500G F0104-100G
TCIAF0104-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0104-25G TCIAF0104-500G TCIAF0104-100G
1-Fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007048
Numéro CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=695fd6664abbcc2654ea2319e3a60baba07a8d18&vid=e64a1b14ed8954eb815f05c535fc3a40406c2070&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité