1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1681-25G T1681-5G
TCIAT1681-25GEA 304 EUR InStock
TCIAT1681-25G TCIAT1681-5G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: 3.5 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00014687
Numéro CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bbbe2995f6c2edb2b2853367427207f91c75a0&vid=079485079815429df669fbba30aafff283331045&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité