1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trifluoronitrobenzène
TCIAT2357-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT2357-5G TCIAT2357-25G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00456803
Numéro CAS: 66684-58-0
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/28/28996128.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité