Pentafluoronitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
P1228-25G P1228-5G
TCIAP1228-25GEA 297 EUR InStock
TCIAP1228-25G TCIAP1228-5G
Pentafluoronitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Pentafluoronitrobenzène
Formule: C₆F₅NO₂
MW: 213,06 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00007049
Numéro CAS: 880-78-4
EINECS: 212-915-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b9d2820d01cac1a726363438377d3e6caa0719&vid=93bd6ea58f098957f79ace632da2c0634159138b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité