3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2856-25G D2856-5G
TCIAD2856-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD2856-25G TCIAD2856-5G
3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
3,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00010730
Numéro CAS: 115144-40-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893610bfb8a4f3be8f448d647253e55a9610e1cc&vid=5d3e1c18e3356a3c95f8c09c16acc9e5f31b1eab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité