2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3360-1G D3360-5G
TCIAD3360-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3360-1G TCIAD3360-5G
2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
2,6-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Numéro MDL: MFCD00142846
Numéro CAS: 437-82-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb03eb890a518390de104a4212b6263bcdb25326&vid=50b75710f0fc05d8324fc6eeb0558e9821a06e20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité