2,5-Difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
D3805-25G D3805-5G
TCIAD3805-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3805-25G TCIAD3805-5G
2,5-Difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
2,5-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00042561
Numéro CAS: 75626-17-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70442aca47ba823176141613d9718be02c93ebbe&vid=30e4561cbd000db17c42294d43810be33b1b4db7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité