Pentafluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
TCIAP0918-5GEA 66 EUR InStock
TCIAP0918-5G TCIAP0918-25G
Pentafluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Pentafluoroanisole
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –37 °C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00000289
Numéro CAS: 389-40-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/81/28991581.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité