3,4-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 170 EUR InStock
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…36 °C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00010315
Numéro CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité