2,6-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2015-25G D2015-5G
TCIAD2015-25GEA 223 EUR InStock
TCIAD2015-25G TCIAD2015-5G
2,6-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
2,6-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002158
Numéro CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84dea3ae9c48c3ac335c0a42d81a7ee08a78c387&vid=157db0c0d861ff66f2884750a7ef37aceae198f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité