2,4-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1832-25G D1832-5G
TCIAD1832-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD1832-25G TCIAD1832-5G
2,4-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009715
Numéro CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e491e8049f04f21e6ed2d99e68afdb27ecaf0ada&vid=58a10bc2e4ba539623a733f8518ffa61867e10f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité