3,5-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2569-25G D2569-5G
TCIAD2569-25GEA 200 EUR InStock
TCIAD2569-25G TCIAD2569-5G
3,5-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
3,5-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002255
Numéro CAS: 2713-34-0
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ecc12601826ee0239a2fe5b4fa6c395219c428&vid=8fc083419e1e5ee1e2cdc958bcc9d24191e4f35a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité