2,5-Difluorophénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2036-5GEA 126 EUR InStock
TCIAD2036-5G
2,5-Difluorophénol ≥95.0% (par GC)
2,5-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00042501
Numéro CAS: 2713-31-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/25/28978825.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité