2-Fluoro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrophenol
F0623-1G F0623-5G
TCIAF0623-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF0623-1G TCIAF0623-5G
2-Fluoro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00042446
Numéro CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b483813393e5c9aaccb7874eddac4fa3484953a&vid=f6a83ce56c5d14d16172126b7fc3970d122f6b29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité