2-Fluoro-4-nitrophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0381-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF0381-5G TCIAF0381-25G
2-Fluoro-4-nitrophénol ≥97.0% (par GC)
2-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 118…118,5 °C
Numéro MDL: MFCD00051970
Numéro CAS: 403-19-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/78/28968978.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité