2-Fluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0150-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0150-25G TCIAF0150-250G
2-Fluorophénol ≥98.0% (par GC)
2-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: 16 °C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00002155
Numéro CAS: 367-12-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/66/28968766.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité