3-Fluoro-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0348-25GEA 593 EUR InStock
TCIAF0348-25G TCIAF0348-5G
3-Fluoro-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Numéro MDL: MFCD00041251
Numéro CAS: 394-41-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/39/28968939.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité