3-Fluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0159-100ML F0159-25ML
TCIAF0159-100MLEA 0 EUR InStock
TCIAF0159-100ML TCIAF0159-25ML
3-Fluorophénol ≥98.0% (par GC)
3-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 13.7 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002254
Numéro CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23352bc7a0078cdbeeece4255520b0400a147e4e&vid=d7b17be26e51f99094d72be48e03593843101a67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité