4-Fluorophénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0160-25G F0160-500G
TCIAF0160-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0160-25G TCIAF0160-500G
4-Fluorophénol ≥99.0% (par GC)
4-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002316
Numéro CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1960455824ec284d185642fd05aad078e967b2dc&vid=e2068d4550fbf4f890f2cc6ad8869b6088840f12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité