2,3,4-Trifluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1616-1G T1616-5G
TCIAT1616-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT1616-1G TCIAT1616-5G
2,3,4-Trifluorophénol ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
Point d'ébullition: 69 °C (43 -rr)
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042426
Numéro CAS: 2822-41-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ec6d8e1a1da945ec43500f701baae6233119be8&vid=73cdd71c1bce88fd99ef06c306227541dcd1035b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité