2,3,5,6-Tétrafluorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1030-25G T1030-5G
TCIAT1030-25GEA 187 EUR InStock
TCIAT1030-25G TCIAT1030-5G
2,3,5,6-Tétrafluorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Formule: C₆H₂F₄O
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00002157
Numéro CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80cf0deb9a4d62231d780cad632bc6c4b544424&vid=d55fb615668aa10686012ab03afaaca8b0db5499&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité