Pentafluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0919-10G P0919-25G
TCIAP0919-10GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0919-10G TCIAP0919-25G
Pentafluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pentafluorophénol
Formule: C₆HF₅O
MW: 184,07 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002156
Numéro CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c19b71ae36c0ee3c8e28f6e0ff33015ac49c42&vid=d326089f32e60be7faafca430c5ef7a9f9bf1914&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité