4-Fluorothiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
F0393-25G F0393-5G
TCIAF0393-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAF0393-25G TCIAF0393-5G
4-Fluorothiophénol ≥98.0% (par GC)
4-Fluorothiophénol
Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Densité: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004846
Numéro CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4e25dd361e8d927b9c821bd4502bd2ed25f575&vid=8d543a7e35fa793a09f86814aeff400948dd70c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité