1,3-Diiodobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0607-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0607-5G TCIAD0607-25G
1,3-Diiodobenzène ≥99.0% (par GC)
1,3-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Point de fusion: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041731
Numéro CAS: 626-00-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/70/28975370.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité