1,4-Diiodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0608-25G D0608-5G
TCIAD0608-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD0608-25G TCIAD0608-5G
1,4-Diiodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…127 °C
Densité: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001054
Numéro CAS: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc831b0926b2316e3910874662adb03f98fa0e19&vid=f4c5190f8bc3dfa72bb5b2aa45df8dc6efe2d717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 and le 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité