Iodobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyliodide
I0050-25G I0050-500G I0050-100G
TCIAI0050-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0050-25G TCIAI0050-500G TCIAI0050-100G
Iodobenzène ≥99.0% (par GC)
Iodobenzène
Formule: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –29°C
Densité: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001029
Numéro CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 14,05029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97c144a3cd20c73544b4ee4c31536141d065680a&vid=cb8a7cd5aca6d2e369927b47f5b618087aab2483&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité