5-Iodovanilline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0427-25G I0427-5G
TCIAI0427-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAI0427-25G TCIAI0427-5G
5-Iodovanilline ≥98.0% (par GC)
5-Iodovanilline
Formule: C₈H₇IO₃
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…187 °C
Numéro MDL: MFCD00006941
Numéro CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c25a3237dae39d113417e0e28992f1cb729cb3b&vid=74fd583ff37240841ae3b46752ffb3db2ce6902c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité