3-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0660-25G I0660-5G
TCIAI0660-25GEA 228 EUR InStock
TCIAI0660-25G TCIAI0660-5G
3-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079762
Numéro CAS: 69113-59-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b814aa7f4e0a55ca81e94bc7b2eb6ab403f5eb1&vid=cdac4d08b7f7ebf31a0817c660db33ddab3a55c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 and le 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité