4-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0661-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0661-5G
4-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Numéro MDL: MFCD00051310
Numéro CAS: 3058-39-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/40/28972540.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité