Acide 3-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0052-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0052-25G TCIAI0052-5G
Acide 3-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Numéro MDL: MFCD00002496
Numéro CAS: 618-51-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/37/28971837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité