Acide 4-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0054-25G I0054-5G
TCIAI0054-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAI0054-25G TCIAI0054-5G
Acide 4-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Densité: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002533
Numéro CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d4df5d48e8676d65c091cd27205b7792b13671&vid=c8d4df5d48e8676d65c091cd27205b7792b13671&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité