Acide 5-iodoanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-iodobenzoic acid
I0049-25G I0049-5G
TCIAI0049-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAI0049-25G TCIAI0049-5G
Acide 5-iodoanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-iodoanthranilique
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234 °C
Numéro MDL: MFCD00007849
Numéro CAS: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea39f5223be0ddc353bcc8187fbac57cae24b273&vid=e65442dca8b0dc6edd39b46ece3c3f8b74755ba8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité