Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-iodosalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0538-25GEA 55 EUR InStock
TCIAI0538-25G
Acide 5-iodosalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-iodosalicylíque


Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Point de fusion: 197…198 °C
Numéro MDL: MFCD00002458
Numéro CAS: 119-30-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/05/28972405.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité