Acide 3,5-diiodosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
D1677-25G D1677-250G
TCIAD1677-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1677-25G TCIAD1677-250G
Acide 3,5-diiodosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-diiodosalicylíque
Formule: C₇H₄I₂O₃
MW: 389,92 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002444
Numéro CAS: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 14,03190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a79c27f77e8598e3bb444fcf0d09dda2462b615&vid=6238559d2afdcab1d42981b00ef841087a3ba6f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité