Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0048-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0048-25G
4-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodoaniline


Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
Merck Index: 14,05027
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/33/28971833.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité