Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAI0062-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAI0062-25G
1-Iodo-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Iodo-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00007088
Numéro CAS: 609-73-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/48/28971848.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité