1-Iodo-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0064-25G I0064-100G
TCIAI0064-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0064-25G TCIAI0064-100G
1-Iodo-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Iodo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C
Densité: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007299
Numéro CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&vid=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité