1-Iodo-2,4-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
D1921-25G D1921-5G
TCIAD1921-25GEA 318 EUR InStock
TCIAD1921-25G TCIAD1921-5G
1-Iodo-2,4-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039738
Numéro CAS: 709-49-9
EINECS: 211-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68f511977d79e99d6ab80ceefe3341be254b7da8&vid=96da883b65c1d11e1284d5b0b523d6660d4b1af3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité