3-Iodoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-iodoanisole
I0379-25G I0379-5G
TCIAI0379-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAI0379-25G TCIAI0379-5G
3-Iodoanisole ≥98.0% (par GC)
3-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Densité: 1,765 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001048
Numéro CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&vid=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité