4-Iodoanisole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0378-25G I0378-100G
TCIAI0378-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0378-25G TCIAI0378-100G
4-Iodoanisole ≥99.0% (par GC)
4-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001056
Numéro CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2534f409753b95ee624f56a060ead3f910ae66&vid=06873d3ee9e7e8ec7dbed6b5b1bc00b320343972&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité