2,4,6-Triiodophénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0452-25G T0452-5G
TCIAT0452-25GEA 195 EUR InStock
TCIAT0452-25G TCIAT0452-5G
2,4,6-Triiodophénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,6-Triiodophénol
Formule: C₆H₃I₃O
MW: 471,8 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Numéro MDL: MFCD00002179
Numéro CAS: 609-23-4
EINECS: 210-186-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5977f87a2d306d9da67e7a77f940f1c09faf8&vid=cfb00da2206320c1d5c02f66e9596c86148bd0ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité